Fortfahren mit
Z743640
Laser Tough-Tags™
orange, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 2125
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech TTLW-2016-O, coloured label, product identification label
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2125 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech TTLW-2016-O
L × w:
1.28 in. × 0.50 in.
Packaging:
pkg of 2125
€ 81,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 2125
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLW-2016-O
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
color
orange
General description
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
Legal Information
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743644Z743650Z743625
description
orange, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 2125
description
red, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 2125
description
yellow, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 2125
description
blue, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 2125
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLW-2016-O
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLW-2016-R
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLW-2016-Y
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLW-2016-B
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
packaging
pkg of 2125
packaging
pkg of 2125
packaging
pkg of 2125
packaging
pkg of 2125
color
orange
color
red
color
yellow
color
blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Tags™
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)