Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2400 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,70 |
Über diesen Artikel
€ 81,70
packaging
pkg of 2400
manufacturer/tradename
Diversified Biotech MISL-1000
L × W
0.875 in. × 0.875 in.
color
white
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for microscope slides, white, L × W 0.875 in. × 0.875 in., pkg of 2400 | description blue, L × W 0.875 in. × 0.875 in., pkg of 2400 | description red, L × W 0.875 in. × 0.875 in., pkg of 2400 | description green, L × W 0.875 in. × 0.875 in., pkg of 2400 |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech MISL-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech MISL-1000-B | manufacturer/tradename Diversified Biotech MISL-1000-R | manufacturer/tradename Diversified Biotech MISL-1000-G |
| L × W 0.875 in. × 0.875 in. | L × W 0.875 in. × 0.875 in. | L × W 0.875 in. × 0.875 in. | L × W 0.875 in. × 0.875 in. |
| packaging pkg of 2400 | packaging pkg of 2400 | packaging pkg of 2400 | packaging pkg of 2400 |
| color white | color blue | color red | color green |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Tags™
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?