Fortfahren mit
Z743628
Laser Tough-Tags™
clear, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1200
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech CLTT-1000, clear label, product identification label
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1200 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CLTT-1000
L × w:
1.50 in. × 0.75 in.
Packaging:
pkg of 1200
€ 85,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1200
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLTT-1000
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
color
clear
General description
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
Legal Information
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743629Z743627L5289
description
clear, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1200
description
clear, L × W 1.50 in. × 0.50 in., pkg of 1600
description
clear, L × W 1.05 in. × 0.50 in., pkg of 1920
description
L × W 23 mm × 8 mm
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLTT-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLTT-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLTT-3000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTM-1000
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
L × W
1.50 in. × 0.50 in.
L × W
1.05 in. × 0.50 in.
L × W
23 mm × 8 mm
packaging
pkg of 1200
packaging
pkg of 1600
packaging
pkg of 1920
packaging
pack of 3,850 ea (154 labels per sheet)
color
clear
color
clear
color
clear
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Tags™
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)