Fortfahren mit
Z743501
Breathe-easier breathable tube membranes for microtubes
white, Rayon, pre-cut, (Sterile)
Synonym(e):
breathable sealing membrane, cell culture, microplates, microwell plates, multi-well plates, multi-well sealing film, plate sealers, plate sealing film, sealing film, tissue culture, Diversified Biotech BMTM-2000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121702
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech BMTM-2000
Material:
Rayon
Sterility:
(Sterile)
Packaging:
pack of 100 ea
€ 45,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Rayon
sterility
(Sterile)
feature
pre-cut
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BMTM-2000
color
white
General description
Breathe-EASIER (a white non-woven rayon membrane) transmits water vapor 6 times faster than Breathe-EASY for accelerated growth.
Membranes are ideal for cell growth, concentrating samples (e.g. freeze drying), and gas exchange.
Easy microtube cap closure. Will not bind in centrifuge rotors.
Formatted with an easy-to-use finger tab. Pre-cut to fit a variety of popular tube sizes. Convenient scoring makes liner removal quick and easy.
Membranes are gamma irradiated to ensure sterility. Free of cytotoxins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743323Z743324Z763624
description
white, Rayon, pre-cut, (Sterile)
description
sterile
description
L × W 11.125 in. × 0.625 in.
description
pack of 100 ea
sterility
(Sterile)
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BMTM-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BMTM-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BEMP-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BERM-2000
material
Rayon
material
-
material
-
material
Rayon film (non-woven)
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
feature
pre-cut
feature
-
feature
-
feature
piercable
color
white
color
-
color
-
color
white
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)