Fortfahren mit
Z743369
Direct Thermal Cryo-Tags®
Cryo-Spot, orange, diam. 3/8 in., pkg of 4000 roll
Synonym(e):
cryogenic vial labels, freezer labels, Diversified Biotech DTCR-4000-O, colour coded freezer labels, coloured freezer labels
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech DTCR-4000-O
Material:
orange
Diam.:
3/8 in.
Packaging:
pkg of 4000 roll
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
orange
packaging
pkg of 4000 roll
manufacturer/tradename
Diversified Biotech DTCR-4000-O
parameter
temp. range at 70 to -196 °C
technique(s)
cryopreservation: suitable
diam.
3/8 in.
compatibility
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
General description
Direct Thermal Cryo-Tags® are formatted to work with most direct thermal printers. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both. Cryogenic labels are suitable for a variety of applications. Diversified Biotech recommends the Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer. Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
Legal Information
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Direct Thermal Cryo-Tags®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)