Fortfahren mit
Z743350
Cryo-Tags® labels
orange, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
Synonym(e):
cryogenic vial labels, freezer labels, Diversified Biotech CRY-2000-O, colour coded labels, colour coded stickers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CRY-2000-O
L × w:
1.50 in. × 0.75 in.
Packaging:
pkg of 1000 ea per roll
€ 48,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1000 ea per roll
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000-O
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
color
orange
General description
Ultra-flexible polyolefin labels with -196°C ultra-low temperature adhesive that sticks to plastic, glass, and metals. Will not become brittle and fall off, even in vapor-phase or liquid nitrogen down to −196°C. Also withstand boiling water and dry heat up to 80°C.
Legal Information
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743351Z743352Z743349
description
orange, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
description
red, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
description
yellow, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
description
green, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000-O
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000-R
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000-Y
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000-G
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
packaging
pkg of 1000 ea per roll
packaging
pkg of 1000 ea per roll
packaging
pkg of 1000 ea per roll
packaging
pkg of 1000 ea per roll
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
orange
color
red
color
yellow
color
green
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryo-Tags® labels
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)