Fortfahren mit
Z743322
Brayer for Breathe-EASY®) sealing membrane, 4 in firm deluxe rubber roller
pack of 1 ea
Synonym(e):
Diversified Biotech BRAY-5000, membrane sealing aid, plate sealing aid, plate sealing roller, roller
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 23,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
€ 23,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
rubber (soft)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BRAY-5000
General description
Handy 4 inch soft rubber brayer ensures a good seal between microplate and sealing films.
Legal Information
Breathe-Easy is a registered trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z380067Z380059Z743323
description
pack of 1 ea
description
4" soft rubber roller
description
polyurethane membrane with acrylic adhesive pre-cut to fit standard multiwell plates.
description
sterile
material
rubber (soft)
material
rubber (soft)
material
rectangular transparent membrane (polyurethane)
material
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BRAY-5000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BRAY-4000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BEM-1
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BMTM-1000
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)