Fortfahren mit
Z742736
Accuris SmartReader 96 microplate absorbancy reader filter
590 nm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41115418
€ 250,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific MR9600-590
General description
Absorbancy filters for the Accuris SmartReader plate reader.
Application
Microplate absorbance reader filters are used in a wide range of applications;
  • ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assays)
  • Protein Quantification techniques such as the Bradford assay
  • DNA / RNA quantification
  • Cell viability and proliferation assays
  • Enzyme kinetics
  • High-throughput screening
  • Drug target validation
  • Infectious disease detection
  • Food and Beverage contamination detection
  • Environmental monitoring
  • Qualification of expression of engineered proteins in synthetic biology
  • Quality control in many manufacturing processes.
Legal Information
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartReader is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z742738Z742737Z742717
description
590 nm
description
600 nm
description
595 nm
description
380 nm
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific MR9600-590
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific MR9600-600
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific MR9600-595
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific MR9600-380
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)