Merck
Z742697
SureTemp® Dual Convection Incubator stainless steel shelf
stainless steel shelf for 40 L incubator
Größe auswählen
1 EA
€ 155,00
€ 155,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 155,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.77
€ 155,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H2505-40SH
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Extra stainless steel shelf for Benchmark SureTemp 40L
Rechtliche Hinweise
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)