Fortfahren mit
Z742633
Tube-O-DIALYZER™ mini dialysis system
Medi, MWCO 50 K
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
semi-permeable membrane tube, single use tube dialysis, G-Biosciences786-619
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 243,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41123100
€ 243,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Medi
packaging
pkg of 20 ea
manufacturer/tradename
G-BioSciences 786-619
technique(s)
dialysis: suitable
pore size
50 K MWCO
storage temp.
2-8°C
General description
Dialysis is a popular technique used for the exchange of buffer medium across semi-permeable membranes. Dialysis devices are available in many configurations for research applications. We offer innovative dialysis devices and accessories for processing small samples. The Tube-O-DIALYZER mini dialysis system is designed for small sample volumes of 20μl to 2.5ml.
The Tube-O-DIALYZER tube comes in two ideal sizes; the Micro unit allows efficient dialysis of 20-250μl samples and the Medi unit is optimized for samples between 0.2-2.5ml. Both sizes are available with membranes with molecular weight cutoffs (MWCO) of 1k, 4k, 8k, 15k, and 50k Daltons.
Tube-O-DIALYZER comes in packs of 20, each supplied with 6 appropriately sized floats and storage caps to allow storage of dialyzed samples. For added convenience, Tube-O-DIALYZER is also available as a mixed kit containing 10 Micro and 10 Medi units.
Application
  • Dialysis of small sample volumes
  • Equilibrium dialysis for buffer exchange
  • Dialysis for single use applications, such as infectious and radioactive samples
Legal Information
Tube-O-DIALYZER is a trademark of Geno Technology, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z742644Z742629Z742641
description
Medi, MWCO 50 K
description
Micro, MWCO 50 K
description
Medi, MWCO 1 K
description
Micro, MWCO 4 K
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 20 ea
packaging
pkg of 20 ea
packaging
pkg of 20 ea
packaging
pkg of 20 ea
pore size
50 K MWCO
pore size
50 K MWCO
pore size
1 K MWCO
pore size
4 K MWCO
feature
Medi
feature
Micro
feature
Medi
feature
Micro
manufacturer/tradename
G-BioSciences 786-619
manufacturer/tradename
G-BioSciences 786-614
manufacturer/tradename
G-BioSciences 786-615
manufacturer/tradename
G-BioSciences 786-611
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)