Fortfahren mit
Z742408
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
green, Holds 20 x slides 76x26 mm
Synonym(e):
slide storage, Ted Pella 2306-3-CS, slide holder, slide organizer, slide rack
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Ted Pella 2306-3-CS
Feature:
Holds 20 x slides 76x26 mm
Material:
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , green
Packaging:
pack of 12 ea
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , green
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 2306-3-CS
L × W × H
104 mm (4.10 in.) × 94 mm (3.70 in.) × 32 mm (1.26 in.)
General description
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
Features and Benefits
  • Numbered index sheet in lid for quick identification
  • Foam liner
  • Stackable
  • ABS-durable/impact resistant
  • Hinged lid
  • Unique sliding compression latch
Legal Information
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z742405Z742412Z742411
description
green, Holds 20 x slides 76x26 mm
description
white, Holds 20 x slides 76x26 mm
description
pink, Holds 20 x slides 76x26 mm
description
black
manufacturer/tradename
Ted Pella 2306-3-CS
manufacturer/tradename
Ted Pella 2306-1-CS
manufacturer/tradename
Ted Pella 2306-7-CS
manufacturer/tradename
Ted Pella 2306-6-CS
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
material
green , acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , white
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , pink
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , black
L × W × H
104 mm (4.10 in.) × 94 mm (3.70 in.) × 32 mm (1.26 in.)
L × W × H
104 mm (4.10 in.) × 94 mm (3.70 in.) × 32 mm (1.26 in.)
L × W × H
104 mm (4.10 in.) × 94 mm (3.70 in.) × 32 mm (1.26 in.)
L × W × H
104 mm (4.10 in.) × 94 mm (3.70 in.) × 32 mm (1.26 in.)
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)