Fortfahren mit
Z742091
Western Blot Box
size large, clear, size 11.7 cm × 8.9 cm × 2.8 cm, pk of 5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105300
Manufacturer/tradename:
MIDSCI SG-WBB13
Packaging:
pk of 5
€ 57,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
size
large
packaging
pk of 5
manufacturer/tradename
MIDSCI SG-WBB13
size
11.7 cm × 8.9 cm × 2.8 cm
color
clear
General description
  • Perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged Lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips, or minis
No matter what size your Western blot is, there′s a box that fits it perfectly. With boxes that are correctly matched to common blot sizes, you can fit more blots on shakers/rockers while keeping reagent and antibody usage to an absolute minimum. Additionally, all corners are formed at 90° angles and the bottom surface is uniformly flat, further reducing consumption of costly reagents and antibodies (for example, popular mini-gels require only about 4mL).
At a price that makes them truly disposable, all sizes are engineered from crystal clear polystyrene. All sizes are also equipped with an easy-to-open hinged lid that reduces evaporation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z742100Z742097Z742098
description
size large, clear, size 11.7 cm × 8.9 cm × 2.8 cm, pk of 5
description
clear, size 9.5 cm × 3.0 cm × 1.6 cm, pk of 5
description
clear, size 7.3 cm × 5.1 cm × 3.2 cm, pk of 5
description
clear, size 8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm, pk of 5
manufacturer/tradename
MIDSCI SG-WBB13
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
packaging
pk of 5
packaging
pk of 5
packaging
pk of 5
packaging
pk of 5
size
large
size
-
size
-
size
-
color
clear
color
clear
color
clear
color
clear
size
11.7 cm × 8.9 cm × 2.8 cm
size
9.5 cm × 3.0 cm × 1.6 cm
size
7.3 cm × 5.1 cm × 3.2 cm
size
8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Western Blot Box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)