Fortfahren mit
Z741972
Cameo™ Filtration Membrane
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Pore size:
0.45 μm
Material:
Nylon membrane
Sterility:
non-sterile
€ 191,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Nylon membrane
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
GVS Life Sciences 1213776
diam.
47 mm
pore size
0.45 μm
General description
Designed to speed up and increase sample volume throughput while reducing back pressure, the hold-up volume is slightly lower due to improved flow channel design and reduced spacing between the supports. The design improvements allow an increase in operating pressure the syringe filters can withstand.
Applications: Analysis of Biological and Organic Fluids, Analytical Sample Prep, HPLC, Composite assays, Content uniformity, Dissolution testing, Environmental samples, Food Analysis
Legal Information
Cameo is a trademark of GVS S.p.A.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z741970
description
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 100 ea
description
polycarbonate membrane (Track Etched (PCTE)), pore size 0.4 μm, diam. 47 mm, pkg of 100 ea
pore size
0.45 μm
pore size
0.4 μm
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
Nylon membrane
material
polycarbonate membrane (Track Etched (PCTE))
manufacturer/tradename
GVS Life Sciences 1213776
manufacturer/tradename
GVS Life Sciences 1215617
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
diam.
47 mm
diam.
47 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cameo™ Filtration Membrane
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)