Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 171,00 € 162,45 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Pore size:
0.45 μm
Material:
nitrocellulose membrane
Sterility:
non-sterile
€ 162,45
Listenpreis€ 171,00Sparen Sie 5%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
nitrocellulose membrane
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
GVS Life Sciences 1215281
diam.
47 mm
pore size
0.45 μm
General description
Designed to speed up and increase sample volume throughput while reducing back pressure, the hold-up volume is slightly lower due to improved flow channel design and reduced spacing between the supports. The design improvements allow an increase in operating pressure the syringe filters can withstand.
Applications: Analysis of Biological and Organic Fluids, Analytical Sample Prep, HPLC, Composite assays, Content uniformity, Dissolution testing, Environmental samples, Food Analysis
Applications: Analysis of Biological and Organic Fluids, Analytical Sample Prep, HPLC, Composite assays, Content uniformity, Dissolution testing, Environmental samples, Food Analysis
Legal Information
Cameo is a trademark of GVS S.p.A.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cameo™ Filtration Membrane
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?