Merck
Z740337
ThermASeal Foil heat sealable seal
LabSheet, W × L 78 mm × 125 mm, sterile
Synonym(e):
bonding foil, non pierable bonding foil
Größe auswählen
100 EA
€ 95,10
€ 95,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 95,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.22
€ 95,10
Check Cart for Availability
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
piercable: no
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
IST Scientific IST-108-078SS
B × L
78 mm × 125 mm
Allgemeine Beschreibung
Strong bonding foil to polypropylene, ideal for water thermal cyclers.
Features: Foil laminate, strong bonding, good solvent resistance including DMSO, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -200°C to 110°C.
Anwendung
PCR, Ideal for water bath thermo cyclers, long term compound storage for hazardous materials
Rechtliche Hinweise
ThermASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)