Fortfahren mit
Z740326
ClearASeal Peel™ heat sealable seal
VII LabRoll™, W × L 115 mm × 350 m, sterile
Synonym(e):
non-pearceable film, plate seal, qPCR storage, IST Scientific IST-101-115SR, film closure, laboratory sealing film, sealing film
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 815,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
IST Scientific IST-101-115SR
W × l:
115 mm × 350 m
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1 ea
€ 815,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
feature
piercable: no
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
IST Scientific IST-101-115SR
W × L
115 mm × 350 m
General description
ClearASeal™ is anoptically clear laminate film forming a peelable seal for use with polypropylene,polyethylene, polystyrene, polycarbonate and cyclic olefin copolymer (COC)plates. The optical clarity of this seal enables its use for sealing platesrequired for imaging use, including fluorescent detection methods such as qPCRand colorimetric assays. The film forms a complete seal to a plate enablingboth low temperature uses, including low temperature storage, and hightemperature uses, such as PCR (when used with a pressurized heated lid). The sealdemonstrates moderate solvent resistance and can be utilized for short termcompound storage at room temperature. ClearASeal™ is available roll and assheets, for use with manual and semi-automated sealers, Sheet seals areinter-leaved with paper sheets to help denote which side is the sealing sideand aid removal of one sheet at a time from the pack.
Application
qPCR, short term compoundstorage
Features and Benefits
  • Peelable.
  • Non-pieracble.
  • Seal integrity range: -80 °C to 80 °C (to 110 °C with a pressurized heated PCR lid).
  • Optically clear.
Legal Information
ClearASeal Peel is a trademark of IST Scientific
LabRoll is a trademark of IST Scientific
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z740325Z740327Z740328
description
VII LabRoll™, W × L 115 mm × 350 m, sterile
description
LabRoll™, L × W 78 mm × 500 m, sterile
description
LabSheet, W × L 78 mm × 125 mm, sterile
description
LabRoll™, L × W 78 mm × 610 m, sterile
manufacturer/tradename
IST Scientific IST-101-115SR
manufacturer/tradename
IST Scientific IST-101-078SR
manufacturer/tradename
IST Scientific IST-101-078SS
manufacturer/tradename
IST Scientific IST-104-078SR
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
W × L
115 mm × 350 m
W × L
-
W × L
78 mm × 125 mm
W × L
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 1 ea
feature
piercable: no
feature
piercable: no
feature
piercable: no
feature
piercable: no
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)