Fortfahren mit
Z729469
Hettich® plate carrier for rotor 1460
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, plate carrier for rotor 1460 (Z722839)
Synonym(e):
Hettich® plate carriers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103910
Compatibility:
for use with Rotor 1460
Manufacturer/tradename:
Hettich 1453
Feature:
Holds 3 - 5 x MTP plates
feature
Holds 3 - 5 x MTP plates
manufacturer/tradename
Hettich 1453
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with Rotor 1460
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)