Fortfahren mit
Z728039
Hettich® swing-out rotor, 4 place
for ROTINA 420/420R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
Synonym(e):
Hettich® centrifuge rotors
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103900
Manufacturer/tradename:
Hettich 4753
Compatibility:
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
Parameter:
3,095 max. RCF
Feature:
RCF 3,095, to hold 4 x 5051, 5280 buckets
feature
RCF 3,095, to hold 4 x 5051, 5280 buckets
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 4753
parameter
3,095 max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hettich® swing-out rotor, 4 place
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)