The minimum volume required for loading into this tube is approximately 0.7 - 1.5 ml. Regarding the pore size of the tube, the Repligen Tech Service explains that the pore size is not directly measurable as the membrane consists of a spongy matrix. Instead, the pore size is indirectly based on membrane retention performance, and it is recommended that the molecule to be retained should be 1.5-2x larger than the membrane MWCO. Therefore, the pore size of the tube is not explicitly defined as greater than 100K polymer but is indirectly determined based on retention performance.
Z727040
Spectra-Por® Float-A-Lyzer® G2
blue, 1 mL, MWCO 100 kDa
Synonym(e):
Spectra-Por-Float-A-Lyzer
Größe auswählen
€ 162,00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 162,00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
blue
Verpackung
pack of 12 ea (dry with glycerol)
Hersteller/Markenname
Spectrum Labs G235035
Porengröße
100 kDa MWCO
Kapazität
1 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- 95–98 % Probenrückgewinnung
- Höchste Membranreinheit
- Optimales Handling & Leckagevermeidung
- Volumenspezifische Verdünnungskontrolle
- Vollständige & gebrauchsfertige Verpackung
Die firmeneigene Biotech Grade CE von Spectrum ist eine synthetische Membran mit geringer Proteinbindung, die in 4 präzisen MWCOs (farbcodiert für MWCO-Varianten) erhältlich ist und keine Schwermetall- und Sulfidverunreinigungen enthält. Die zylindrische Schlauchgeometrie verhindert eine Probenverdünnung (wie bei kassettenartigen Geräten) und bietet einen offenen Zugang für die Entnahme des gesamten Volumens. Nur der Float-A-Lyzer® G2 gewährleistet eine 95–98%ige Probenrückgewinnung bei 99%iger Probenreinheit und < 1%iger Probenverdünnung.
Die auslaufsichere Schraubkappe mit Dichtungs-O-Ring ermöglicht einen einfachen Zugang mit der mitgelieferten Pipette zum Befüllen, für prozessbegleitender Prüfungen und zur Probenentnahme, ohne das Risiko von Nadelstichen. Der enthaltene Schwebering verbessert den Probenauftrieb und die vertikale Ausrichtung während der Dialyse. Das elegante Design ermöglicht die Dialyse mehrerer Proben im selben Reservoir.
Es sind keine zusätzlichen Kits, Schwimmkörper oder Zubehörteile erforderlich. Der Float-A-Lyzer G2 ist trocken verpackt, ist gebrauchsfertig und enthält alle Komponenten. Einfach mit Wasser spülen, die Probe mit einer Pipette laden und dialysieren.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the minimum volume required for loading into this tube? Additionally, what is the pore size of the tube. Is it greater than 100K polymer?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hi, I am trying to extract mega-basepair DNA from low melting agarose gel. If I put the DNA gel plug in the G2 Dialysis Devices and heat up to 65 degree, will the melted gel be able to move out the devices, and the DNA stay remain in the device?
1 answer-
Purification of DNA from agarose is possible using the Float-A-Lyzer G2 when electrolution is applied. However, the DNA will migrate out of the membrane and the agarose will remain. Heating will not melt the agarose. No protocol is available. The end user will have to establish the appropriate buffer and conditions. It is recommended to optimize using several small samples.
Helpful?
-
-
Does it exist a MSDS or analogous certificate for this product?
1 answer-
There is no MSDS or certificate available for this product.