Merck
Z719552
Sorenson low binding E tips
maximum volume 10 μL, non-sterile
Größe auswählen
960 EA
€ 80,70
4800 EA
€ 299,00
€ 80,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
960 EA
€ 80,70
4800 EA
€ 299,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
€ 80,70
Check Cart for Availability
Materialien
colorless
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pack of 96 ea (Racks)
Hersteller/Markenname
Sorenson 22220T
Maximales Volumen
10 μL
Volumen
10 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Extended length. Fits Eppendorf ultra-micro pipettors.
Rechtliche Hinweise
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)