Fortfahren mit
Z710997
Wheaton media bottle replacement cap
rubber lined cap only (size 33-430)
Synonym(e):
240280, cap, closure, lid, lined cap, screw cap, seal, top
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 379,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
€ 379,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences WHEATON®
Features and Benefits
  • Rubber lined caps feature a nontoxic white styrene-butadiene rubber liner ideal for cell culture work
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z569704Z672505Z364843
description
rubber lined cap only (size 33-430)
description
pkg of 800 ea
description
-
description
capacity 1000 mL, Rubber lined phenolic cap
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences WHEATON®
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences WHEATON®
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences WHEATON® 240480
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences WHEATON® 219760
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)