Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 40,60 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122104
Material:
polypropylene
€ 40,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
case of 5
manufacturer/tradename
IBI SS-3018
Legal Information
DRI-GAUZE is a trademark of IBI Scientific
Tunair is a trademark of IBI Scientific
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description For 300 mL flask | description For 2.5 L flask | description For 2.5 L flask | description For 300 mL flask |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material silicon |
| manufacturer/tradename IBI SS-3018 | manufacturer/tradename IBI SS-3019 | manufacturer/tradename IBI SS-3017 | manufacturer/tradename IBI SS-3016 |
| packaging case of 5 | packaging case of 5 | packaging case of 5 | packaging case of 5 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dri-gauze™ filter liner for Tunair™ shake flask
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?