Fortfahren mit
Z709247
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART 200U, volume range 1-200 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips, MBP 2770, dispensing tip, liquid transfer tip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
5 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 783,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
1—200 μL
Sterility:
sterile
Feature:
barrier
Packaging:
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 2770
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless tip
sterility
sterile
feature
barrier
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2770
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
200 μL
volume range
1-200 μL
volume
1—200 μL
compatibility
for use with
  • Capp Aero 200 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
  • Finnpipette 4027/4500 5-40 μl
  • Finnpipette Multi-Channel (Limited Draw) 50-300 μl
  • Pipetman P-200 20-200 μl
  • Rainin EDP 2 20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 20-200 μl
  • Rainin Pipetman 20-200 μl
  • Transferpette Multi-Channel 20-200 μl
General description
SoftFit-L tip design and sturdy rack are ideal for multi-channel pipettors
Application
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).
Packaging
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z717177Z709115A3098
description
ART 200U, volume range 1-200 μL, sterile
description
ART 20, volume range 0.5-20 μL, sterile
description
ART Softfit 50U, volume range 0.5-50 μL, sterile
description
ART 200, volume range 1-200 μL, sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
barrier
feature
RNase free, barrier, DNase free
feature
RNase free, DNase free, barrier
feature
barrier
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2770
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2149
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2780
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2069
volume
1—200 μL
volume
0.5—20 μL
volume
0.5—50 μL
volume
1—200 μL
material
colorless tip
material
colorless tip
material
colorless
material
colorless
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)