Fortfahren mit
Z707643
TPP® cell culture spatula
polypropylene, blade L × W 195 mm × 14 mm , fixed blade, case of 150 ea
Synonym(e):
cell scrapers, cell spatula, TPP 99010, dispensing tool, plastic lab spoon
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122103
NACRES:
NB.82
Das Produkt Z707643 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
sterility
sterile
packaging
pack of 1, case of 150 ea
manufacturer/tradename
TPP 99010
blade L × W
195 mm × 14 mm , fixed blade
size
suitability
suitable for (tissue culture dish 150, various other cell culture applications)
General description
The TPP cell spatula is mainly used with TPP tissue culture flasks with re-closable lid or peel off foil and with the large TPP tissue culture dish.
Features and Benefits
  • Special formed blade with sharp edges
  • Small raised knobs on the handle
  • Lint-free blister packaging
  • User friendly TPP dispenser case
Legal Information
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3010CLS3011Z707805
manufacturer/tradename
TPP 99010
manufacturer/tradename
Corning 3010
manufacturer/tradename
Corning 3011
manufacturer/tradename
TPP 92424
material
polypropylene
material
-
material
-
material
flat bottom (F-base), flat bottom clear polystyrene wells
packaging
pack of 1, case of 150 ea
packaging
case of 100
packaging
case of 100
packaging
case of 72
size
size
-
size
-
size
24 wells
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
suitability
suitable for (tissue culture dish 150, various other cell culture applications)
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for (cell culture; tissue culture applications)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)