Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 104,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech REST-1000
Packaging:
pack of 1 ea
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech REST-1000
General description
This angled bottle rest is convenient for tilting the bottle to access material inside easier.
Features and Benefits
- Comfort - Pipette at a comfortable 45°
- Durable - Made from long-lasting acrylic and polypropylene
- Ideally sized - Accommodates 50 mL to 1 liter square or round bottles
- Space saving - Compact design takes up little benchtop space
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description accommodates 50 mL to 1 liter square or round bottles | description Holds Rack up to 5.5 in. high and 8.5 in. wide, pack of 1 ea | description angle, 45 ° bend, tip size × L × I.D. 27 gauge × 0.5 in. × 0.008 in., stainless steel tip, clear, box of 50 pieces | description angle, 45 ° bend, tip size × L × I.D. 25 gauge × 0.5 in. × 0.010 in., stainless steel tip, red, box of 50 pieces |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech REST-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TRST-1000 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging box of 50 pieces | packaging box of 50 pieces |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?