Fortfahren mit
Z667153
Greiner PS Impfösen
size 10 μL, blue
Synonym(e):
inoculating needles, Greiner PS inoculating loop, Greiner 731175, sampling loop
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
3000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
€ 370,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
pack of 3000 ea
manufacturer/tradename
Greiner 731175
availability
available only in EU
size
10 μL
color
blue
General description
Note: Disposable inoculating loop; hydrophobic
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR452201BR452210I7648
description
size 10 μL, blue
description
volume 1 μL, white, sterile; γ-irradiated
description
volume 10 μL, blue
description
size 1 μL, pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
material
polystyrene
material
polystyrene , white
material
blue , polystyrene
material
polystyrene
size
10 μL
size
-
size
-
size
1 μL
manufacturer/tradename
Greiner 731175
manufacturer/tradename
BRAND 452201
manufacturer/tradename
BRAND 452210
manufacturer/tradename
Nunc 254410
color
blue
color
-
color
-
color
colorless
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
packaging
pack of 3000 ea
packaging
pack of 1000 ea, pkg of 1000 ea (50 bags of 20)
packaging
pack of 1000 ea, pkg of 1000 ea (50 bags of 20)
packaging
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner PS Impfösen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)