Merck
Z663778
Brady® Etiketten für thermisches Etikettiersystem(TLS)
label for 1.0-2.0 mL vial/tube, W × L 41.28 mm × 15.24 mm, polyester
Größe auswählen
1 ROLL
€ 58,50
€ 58,50
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ROLL
€ 58,50
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
€ 58,50
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Materialien
polyester
white
Verpackung
roll of 250 labels
Hersteller/Markenname
Brady PTL-76-461
Verfügbarkeit
available only in EU
B × L
41.28 mm × 15.24 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Brady® self-laminating clear polyester labels with matte white printable zone are ideal for cables, laboratory ID, or general labeling.
  • Print-smudge and solvent resistant labels feature a permanent acrylic adhesive and are thermal transfer printable.
  • For Use with Printer: BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200 Thermal Labeling System, TLS-PC LINK Thermal Labeling System.
Rechtliche Hinweise
BMP is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)