Fortfahren mit
Z660221
Ohaus® Adventurer® Pro Waage
weighing capacity 410 g, resolution: 10 mg, AC/DC input 230 V AC
Synonym(e):
analytical scales, laboratory balances, weighing balances
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41111502
Feature:
CE compliant, CSA approved
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
CE compliant, CSA approved
manufacturer/tradename
Ohaus® AV412
availability
available only in EU
weighing capacity measuring range
410 g, resolution: 10 mg
platform L × W
149 mm × 162 mm
General description
  • Brilliant backlit high resolution dot matrix display
  • RS232 port for easy communication with computer or printer
  • GLP compliant with user selectable outputs
  • AC adapter (supplied) or 4 "AA" batteries (not supplied)
  • Sealed front panel and moulded spill ring to protect the balance during use
  • Includes an integral shipping lock to protect the weighing mechanism during transportation
  • Lockswitch to allow balance to be locked into a specific configuration, reducing operator error
  • Industry leading warranty and support
Legal Information
Adventurer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)