Fortfahren mit
Z659401
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Indirect processing Cup horn BB 6 for use with HD 2200 homogenizer
Synonym(e):
sonication vessel, Bandelin 3605, bandelin ultrasonic homogeniser vessel, sonication cup horn, ultrasonic homogenizer vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.750,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41101520
€ 1.750,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bandelin 3605
availability
available only in EU
General description
BB6 for indirect irradiation with high energy. No contamination from cavitation erosion. No aerosoling with pathogenic or hazardous materials. Temperature regulation with circulating liquid coolants.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z659436Z659320Z659282
description
Indirect processing Cup horn BB 6 for use with HD 2200 homogenizer
description
Indirect processing cup booster BR 30
description
flow-through vessel DG 3 for HD 2070 and HD 2200 homogenizers
description
Rosett cell RZ 1
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
availability
available only in EU
availability
available only in EU
availability
available only in EU
availability
available only in EU
manufacturer/tradename
Bandelin 3605
manufacturer/tradename
Bandelin 7510
manufacturer/tradename
Bandelin 538
manufacturer/tradename
Bandelin 3606
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)