A rosette cell (RZ) enables intensive and uniform sonication of liquid media. The round shape of the side arms leads to an intensified circulation of the sample.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Optimal fluid circulation .
Good heat dissipation .
Homogeneous sound reinforcement results
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)