Fortfahren mit
Z657905
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 50 ml tubes 34x100 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with 1620A, 1556, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 (rotors)
Manufacturer/tradename:
Hettich 1463
feature
Holds 50 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1463
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 1620A, 1556, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 (rotors)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hettich® centrifuge adapters
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)