Fortfahren mit
Z653527
Pyrex® glass test tubes without rim, medium wall
O.D. × L 16 mm × 125 mm, wall thickness 1.2 mm
Synonym(e):
1622/10M
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121700
Material:
borosilicate glass tube, colorless tube, straight neck
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations: no, Push fit
Packaging:
pack of 100 ea
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass tube, colorless tube, straight neck
sterility
non-sterile
feature
graduations: no, Push fit
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
SciLabware 1622/10M
availability
available only in EU
O.D. × L
16 mm × 125 mm
tube diam.
16 mm
wall thickness
1.2 mm
General description
  • Rimless for greater convenience in plugging and rack storage
  • Ideal for culture work
  • Fully autoclavable
  • High resistance to attack by water
  • Reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
  • Manufactured from heat resistant Pyrex borosilicate glass allowing use at high temperatures
  • Conforms to ISO 4142
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z653489Z653535Z653543
description
O.D. × L 16 mm × 125 mm, wall thickness 1.2 mm
description
O.D. × L 10 mm × 75 mm, wall thickness 1.0 mm
description
O.D. × L 16 mm × 150 mm, wall thickness 1.2 mm
description
O.D. × L 18 mm × 150 mm, wall thickness 1.2 mm
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
SciLabware 1622/10M
manufacturer/tradename
SciLabware 1622/02M
manufacturer/tradename
SciLabware 1622/12M
manufacturer/tradename
SciLabware 1622/16M
material
borosilicate glass tube, colorless tube, straight neck
material
borosilicate glass tube, colorless tube, straight neck
material
straight neck, borosilicate glass tube, colorless tube
material
borosilicate glass tube, colorless tube, straight neck
feature
Push fit, graduations: no
feature
graduations: no, Push fit
feature
Push fit, graduations: no
feature
Push fit, graduations: no
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
O.D. × L
16 mm × 125 mm
O.D. × L
10 mm × 75 mm
O.D. × L
16 mm × 150 mm
O.D. × L
18 mm × 150 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)