Merck
Z645486
Nichiryo pipette tips
maximum volume 1000 μL, universal
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Materialien
colorless
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 1000 ea (10 racks of 100 tips)
Hersteller/Markenname
Nichiryo BMT-LR
Verfügbarkeit
not available in (France)
Maximales Volumen
1000 μL
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)