Z645427
Sartorius mLINE® mechanical pipettor
Single channel, volume 0.1-3.0 μL
Synonym(e):
Biohit pipettes, pipettor
Größe auswählen
€ 402,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 402,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
electronic: no
single-channel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Sartorius 725010
Messbereich Volumen
0.1-3.0 μL
Volumen
3 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Extremely light pipetting and tip ejection
- Unique safety features
- Stepless volume adjustment and patented volume locking system
- Thermal insulation of internal components to improve accuracy
- Full autoclavability without disassembling
- Easy cleaning, maintenance and calibration
- ID tag and color-coded caps
- Safe-Cone Filters and unique ejection
- Opti-load tip mounting mechanism for even tip sealing and light tip ejection in multichannel pipettors
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)