Fortfahren mit
Z631159
Hettich® centrifuge adapters
for 50 mL conical tubes (29x115 mm)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103911
eCl@ss:
32110390
Compatibility:
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
Manufacturer/tradename:
Hettich 1454
description
for UNIVERSAL 320/320R, ROTINA 38/38R, ROTANTA 460/460R and ROTOFIX 32A
feature
Holds 50 mL tubes
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1454
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hettich® centrifuge adapters
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)