Fortfahren mit
Z629103
Vivapure spin columns
S Mini H
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
24 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 285,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41104916
Material:
polypropylene housing, regenerated cellulose membrane
Pore size:
3-5 μm
Working volume:
≤0.4 mL
Sterility:
non-sterile
€ 285,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene housing, regenerated cellulose membrane
description
uses a fixed-angle rotor
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
S Mini H, Sartorius VS-IX01SH24
availability
not available in USA and Canada
bed volume
240 μL
membrane area
7.48 cm2
tube size
2 mL
working volume
≤0.4 mL
pore size
3-5 μm
capacity
4 mg binding capacity
General description
Vivapure spin columns employ an innovative and powerful ion exchange membrane technology for purification of proteins. Vivapure purification protocols allow the isolation of ultrapure proteins with high yield in less than 30 minutes.
The columns are available with different ion exchange resins:
  • Type C: carboxylic acid (weak acidic cation exchanger)
  • Type D: diethylamine (weak basic anion exchanger)
  • Type Q: quarternary ammonium (strong basic anion exchanger)
  • Type S: sulphonic acid (strong acidic cation exchanger)
Note: Comes with comphrensive instruction handbook and laminated protocol card.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z629065
description
S Mini H
description
Q Mini H
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
pore size
3-5 μm
pore size
3-5 μm
manufacturer/tradename
S Mini H, Sartorius VS-IX01SH24
manufacturer/tradename
Sartorius VS-IX01QH24, Q Mini H
material
regenerated cellulose membrane, polypropylene housing
material
polypropylene housing, regenerated cellulose membrane
working volume
≤0.4 mL
working volume
≤0.4 mL
tube size
2 mL
tube size
2 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vivapure spin columns
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)