Merck
Z627690
BRAND® Spender III Organischer Flaschenaufsatz Spender, einfache Einteilung
0.5-5 mL, with SafetyPrime
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
Leistungsmerkmale
DE-M marking
with SafetyPrime
Hersteller/Markenname
BRAND 4730331 EU
BrandTech 4731331 US
Messbereich
0.5-5 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Zuverlässig und langlebig durch hochwertige Materialien wie ETFE, PTFE, PFA, FEP, Borosilikat Glas, Platin-Iridium.
  • Einzigartiges System zur Kalibrierung ohne Werkzeug. Die eingebaute Sicherung zeigt permanent an, wenn das Gerät nicht mehr der Werkseinstellung entspricht, leicht ablesbares Display, einfache Volumeneinstellung mit nur einem Knopf.
  • Schnelle Volumeneinstellung. Einfache Kalibrierung mittels mitgeliefertem Werkzeug.
  • Teleskopische Fülltülle. Passt auf verschiedene Flaschengrößen - ohne Messen und Schneiden.
  • Dispensette Organic®: Farbcode gelb. Ideal zum Dispensieren von konzentrierten Säuren (z.B. rauchende Salz- und Salpetersäure, TFA, THF, organische IM inkl. halogenierte KW).
  • Das SafetyPrime¿ Ventil verhindert Reagenzverlust bei der Inbetriebnahme.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Simple: Wide range of applications for organic solvents, acids, alkalis and saline solutions.
  • Easy: Minimum operating forces, maximum comfort.
  • Efficient: Reliable in challenging continuous operation and with aggressive media.
Verlinkung
See the Compatibility Chart to choose the correct bottle-top dispenser.
Sonstige Hinweise
BR4730331 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
SafetyPrime is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)