Fortfahren mit
BR4630331
BRAND® Dispensette® S Organic, Digital bottle-top dispenser
volume range 0.5-5 mL, with recirculation valve
Synonym(e):
bottle top dispensers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 464,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
BRAND 4630331
Feature:
incremental 0.02 mL, DE-M marking, with recirculation valve
Fitting:
(GL 28/S 28), GL 32, GL 38, S 40
€ 464,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
incremental 0.02 mL, DE-M marking, with recirculation valve
manufacturer/tradename
BRAND 4630331
volume range
0.5-5 mL
fitting
(GL 28/S 28), GL 32, GL 38, S 40
General description
Dispensette S Organic is ideal for dispensing of organic solvents and acids
Features and Benefits
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Other Notes
Digital-The mechanical volume setting is easy to read and ensures accurate and reproducible volume control. Easy Calibration Technique for calibration adjustment in seconds without tools. A calibration flag indicates changes from factory settings.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR4630361BR4630341BR4630351
description
volume range 0.5-5 mL, with recirculation valve
description
volume range 5-50 mL, with recirculation valve
description
volume range 1-10 mL, with recirculation valve
description
volume range 2.5-25 mL, with recirculation valve
manufacturer/tradename
BRAND 4630331
manufacturer/tradename
BRAND 4630361
manufacturer/tradename
BRAND 4630341
manufacturer/tradename
BRAND 4630351
feature
with recirculation valve, incremental 0.02 mL, DE-M marking
feature
with recirculation valve, DE-M marking, incremental 0.2 mL
feature
with recirculation valve, incremental 0.05 mL, DE-M marking
feature
incremental 0.1 mL, DE-M marking, with recirculation valve
fitting
(GL 28/S 28), GL 38, S 40, GL 32
fitting
GL 38, S 40, (GL 32-33)
fitting
GL 32, GL 38, (GL 28/S 28), S 40
fitting
GL 38, S 40, (GL 32-33)
volume range
0.5-5 mL
volume range
5-50 mL
volume range
1-10 mL
volume range
2.5-25 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)