Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103910
Compatibility:
for use with rotors 1645 (Z727938) & 1725 (Z631124)
Manufacturer/tradename:
Hettich 4345
Feature:
Holds 1 x MTP, CPplate
feature
Holds 1 x MTP, CPplate
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Hettich 4345
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with rotors 1645 (Z727938) & 1725 (Z631124)
General description
- compatible with rotors 1645 and 1725 (Z631124)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?