Fortfahren mit
Z618683
Eppendorf® UVette®
Starter set
Synonym(e):
biophotometer, cuvette uv, uv cuvette
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
12352200
€ 275,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Set containing 80 UVette + 1 universal adapter for 15 mm light center height; convertible to 8.5 mm, Starter set
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4099 100.007
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
General description
Zwei optische Weglängen durch eine einzige Drehung! Proben mit normaler Konzentration können mit einer optischen Weglänge von 10 mm gemessen werden. Bei Proben mit einer höheren Konzentration drehen Sie einfach die UVette um 90° und messen bei einer kürzeren optischen Weglänge von 2 mm. 4 optische Fenster, glasklar, UV- und VIS-lichtdurchlässig im Bereich von 200-1600 nm. Der trichterförmige Boden verhindert die Kapillarwirkung und sorgt dafür, dass sich die Probe in der Mitte des Messbereichs befindet. Die neue UVette eignet sich ideal für den Einsatz mit dem Eppendorf BioPhotometer. In anderen Photometern oder Spektrometern wird die UVette mit Hilfe eines Adapters eingesetzt. Dieser Adapter passt die UVette auf die entsprechende Höhe des optischen Strahlengangs an und dient auch als Apertur für optimale Lichtlenkung und die Nutzung des kleinen Messvolumens. Einzeln verpackt, sind UVetten DNA, RNase- und Protein-frei und vor Kratzern und Staub geschützt.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
UVette is a registered trademark of Eppendorf SE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR759125BR759170BR759200
description
Starter set
description
macro, volume 2.5 mL, pack of 100
description
macro, volume 2.5-4.5 mL
description
center H 8.5 mm, volume 70-850 μL, pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4099 100.007
manufacturer/tradename
BRAND 759125
manufacturer/tradename
BRAND 759170
manufacturer/tradename
BRAND 759200
feature
Starter set, Set containing 80 UVette + 1 universal adapter for 15 mm light center height; convertible to 8.5 mm
feature
four clear sided
feature
-
feature
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)