Fortfahren mit
Z617792
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 12 mL, size × diam. × L × 16.8 mm × 100 mm, conical bottom, skirt, case of 1000
Synonym(e):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube, Greiner 164161
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
12 mL
Material:
colorless polystyrene tube, conical bottom , screw top blue polyethylene cap
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 1000
Feature:
skirt
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless polystyrene tube, conical bottom , screw top blue polyethylene cap
sterility
sterile
feature
skirt
packaging
case of 1000
manufacturer/tradename
Greiner 164161
capacity
12 mL
size × diam. × L
× 16.8 mm × 100 mm
General description
Polystyrene tubes with closures are ideally suited for optical measurements due to its high clarity. Available with screw or bayonetc ap in blue, black or white and choice of skirted on non-skirted.
Application
Greiner centrifuge tubes with screw cap is suitable for processing, storage, and centrifugation of samples.
Features and Benefits
  • High clarity as the tube is made of polystyrene
  • Cap is made of high-density polyethylene
  • RNase, DNase, human DNA, and pyrogens free
  • Non-autoclavable
Legal Information
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)