Fortfahren mit
Z614580
Vivaspin 20 Zentrifugalkonzentrator
MWCO 5 kDa
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104916
Material:
polycarbonate housing, polyethersulfone membrane
Pore size:
5 kDa MWCO
Working volume:
20 mL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
package of 12 ea
€ 198,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polycarbonate housing, polyethersulfone membrane
description
PES membrane
sterility
non-sterile
feature
holdup volume 20 μL
packaging
package of 12 ea
manufacturer/tradename
Sartorius VS2011
parameter
5 bar max. pressure, 8000 × g max. centrifugal force
dead stop volume
50 μL
membrane area
6 cm2
tube size
~50 mL
working volume
20 mL
pore size
5 kDa MWCO
General description
Der Vivaspin 20-ml-Zentrifugalkonzentrator wurde für erhöhte Volumenflexibilität und Leistung entwickelt. Vivaspin 20 kann in Ausschwing- und Festwinkelrotoren (mit Trägern für 15-ml- und 50-ml-Flaschen) eingesetzt werden. Die vertikal angeordneten Zwillingsmembranen von Vivaspin ermöglichen beispiellose Filtrationsgeschwindigkeiten und Konzentrationsfaktoren über 100fach.
Das verbleibende Restvolumen kann an der seitlich aufgedruckten Skalierung leicht abgelesen werden und das modifizierte Deadstop-Reservoir erleichtert darüber hinaus die direkte Entnahme des Konzentrats mit der Pipette.
  • Vivaspin Zentrifugalkonzentratoren können Proben mit verschiedensten Volumen und Molekulargewicht-Grenzwerten (MWCO) verarbeiten und sind so die optimale Lösung für jede Konzentrations- oder Pufferaustausch-Anwendung.
  • Die vertikale Anordnung der Membranen ermöglicht höchste Durchfluss- und Wiederfindungsraten.
  • Die patentierte Totvolumen-Technologie ermöglicht eine direkte Entnahme des Konzentrats ohne erneutes Schleudern und gewährleistet so eine unvergleichlich sichere und bequeme Handhabung der Proben.
Hinweis: Ein-Schritt-Entsalzen der aufkonzentrierten Probe durch Verwendung des Diafiltrationsbechers. Gasdruckfiltration; für höhere Filtrationsgeschwindigkeiten kann Gasdruck mit Zentrifugalkraft kombiniert werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z614645Z614629Z629499
description
MWCO 5 kDa
description
MWCO 50 kDa
description
MWCO 30 kDa
description
MWCO 1,000 kDa
parameter
5 bar max. pressure, 8000 × g max. centrifugal force
parameter
5 bar max. pressure, 8000 × g max. centrifugal force
parameter
8000 × g max. centrifugal force, 5 bar max. pressure
parameter
8000 × g max. centrifugal force, 5 bar max. pressure
manufacturer/tradename
Sartorius VS2011
manufacturer/tradename
Sartorius VS2031
manufacturer/tradename
Sartorius VS2021
manufacturer/tradename
Sartorius VS2061
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
pore size
5 kDa MWCO
pore size
50 kDa MWCO
pore size
30 kDa MWCO
pore size
1,000 kDa MWCO
material
polycarbonate housing, polyethersulfone membrane
material
polyethersulfone membrane, polycarbonate housing
material
polycarbonate housing, polyethersulfone membrane
material
polycarbonate housing, polyethersulfone membrane
working volume
20 mL
working volume
20 mL
working volume
20 mL
working volume
20 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)