Z614521
Vivaspin 6 centrifugal concentrator
MWCO 100 kDa
Größe auswählen
€ 262,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 262,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
Beschreibung
PES membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 10 μL
Verpackung
package of 25 ea
Hersteller/Markenname
Sartorius VS0641
Parameter
10000 × g max. centrifugal force
Totstoppvolumen
30 μL
Membranfläche
2.5 cm2
Röhrchengröße
~15 mL
Arbeitsvolumen
6 mL
Porengröße
100 kDa MWCO
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Vivaspin centrifugal concentrators offer the optimal solution to any concentration or buffer exchange application with their broad range of volume capacities and MWCOs.
- Highest flow rates and recoveries are achieved due to their particular vertical membrane design.
- Incomparably safe sample handling and convenience is assured by the patented dead-stop technology allowing direct recovery of the concentrate without further re-spin.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)