Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with 1213-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 2428, 2434, 2437 (rotors)
Manufacturer/tradename:
Hettich 2024
feature
Holds 0.2 mL tubes
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Hettich 2024
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 1213-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 2428, 2434, 2437 (rotors)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?