Fortfahren mit
Z600768
Hellma® Halb-Mikro-Küvette zur Fluoreszenzmessung
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1400 μL
Synonym(e):
Semi-Micro Fluorescence Cuvettes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 633,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
€ 633,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Suprasil® quartz
description
4 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 114F-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
H × W × D
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
1,400 μL , 1400 μL
pathlength
10x4 mm
General description
mit PTFE-Stopfen
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z600253Z805025Z802778
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1400 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1,400 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1000 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 400 μL
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 114F-QS
manufacturer/tradename
Hellma 104F-QS
manufacturer/tradename
Hellma 108F-QS
manufacturer/tradename
Hellma 115F-QS
chamber volume
1,400 μL , 1400 μL
chamber volume
1,400 μL
chamber volume
1000 μL
chamber volume
400 μL
description
4 polished windows
description
with 4 polished windows
description
-
description
4 windows
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
H × W × D
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)