Merck
Z380210
Test tube half racks for orbital mixer
20-mm tubes 4 × 5 array
Größe auswählen
1 EA
€ 33,00
€ 33,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 33,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.73
€ 33,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 20 x 20 mm tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18748-0020
Größe
128 mm × 105 mm × 72 mm
Anwendung
For secure orbital mixing of samples in test tubes.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)