Fortfahren mit
Z378569
Sterilisator, Trockenkügelchen
Steri 250, AC/DC input 240 V AC
Synonym(e):
bead sterilizer, glass bead sterilizer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 515,00
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 527,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.82
UNSPSC Code:
41121800
€ 515,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
H × W × D
14.5 cm × 12.5 cm × 13.5 cm
chamber depth × diam.
8 cm × 4 cm
General description
Metallinstrumente werden in heiße Glaskügelchen getaucht und sofort sterilisiert. Die Glaskügelchen im Well werden auf einer Temperatur von 250 °C gehalten; Mikroorganismen und Sporen werden so in Sekundenschnelle vollständig zerstört.
Die Glaskügelchen können mit jeder Reinigungsflüssigkeit (oder Seifenwasser) gereinigt werden. Die Glaskügelchen einfach gründlich mit heißem Wasser spülen, vollständig trocknen lassen und den Sterlisator neu befüllen. Die Kammer ist tief genug (Steri 250: 8 cm und Steri 350: 14 cm), um kleine und mittelgroße Instrumente zu sterilisieren.
  • Material von Well und Deckel: rostbeständiger Chrom-Nickel-Stahl
  • Material des Außengehäuses: rostbeständig
Wird mit einem zweipoligen Eurostecker geliefert.
Packaging
Das Gerät wird mit einer Packung Glaskügelchen geliefert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z742556Z742559Z742555
description
Steri 250, AC/DC input 240 V AC
description
AC/DC input 230 V AC, UK plug
description
AC/DC input 230 V AC, UK plug
description
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
chamber depth × diam.
8 cm × 4 cm
chamber depth × diam.
-
chamber depth × diam.
-
chamber depth × diam.
-
H × W × D
14.5 cm × 12.5 cm × 13.5 cm
H × W × D
-
H × W × D
-
H × W × D
-
instant sterilization dry bead sterilizer
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sterilisator, Trockenkügelchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)