Direkt zum Inhalt
Für Sonntag, den 11. Oktober 2026, von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr MEZ sind Systemwartungsarbeiten geplant. Angebote, Preisabfragen und Anfragen zum Bestellstatus sind während dieser Zeit möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar.
Merck
Fortfahren mit
Z378550
Sterilisator, Trockenkügelchen
Steri 250, AC/DC input 120 V AC
Synonym(e):
bead sterilizer, glass bead sterilizer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
availability
not available in EU
H × W × D
14.5 cm × 12.5 cm × 13.5 cm
chamber depth × diam.
8 cm × 4 cm
General description
Metallinstrumente werden in heiße Glaskügelchen getaucht und sofort sterilisiert. Die Glaskügelchen im Well werden auf einer Temperatur von 250 °C gehalten; Mikroorganismen und Sporen werden so in Sekundenschnelle vollständig zerstört.
Die Glaskügelchen können mit jeder Reinigungsflüssigkeit (oder Seifenwasser) gereinigt werden. Die Glaskügelchen einfach gründlich mit heißem Wasser spülen, vollständig trocknen lassen und den Sterlisator neu befüllen. Die Kammer ist tief genug (Steri 250: 8 cm und Steri 350: 14 cm), um kleine und mittelgroße Instrumente zu sterilisieren.
  • Material von Well und Deckel: rostbeständiger Chrom-Nickel-Stahl
  • Material des Außengehäuses: rostbeständig
Packaging
Das Gerät wird mit einer Packung Glaskügelchen geliefert.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sterilisator, Trockenkügelchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)