Fortfahren mit
Z377589
Gel drying frames
size 24 cm × 24 cm
Synonym(e):
crack prevention gel drying rack, gel drying frame, Diversified Biotech AB-110761, gel drying rack, gel drying support frame
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105300
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech AB-110761
Packaging:
pk of 50 sheets
€ 167,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pk of 50 sheets
manufacturer/tradename
Diversified Biotech AB-110761
size
24 cm × 24 cm
General description
Dry gels quickly and easily between sheets of cellophane without heat or vacuum. Simply equilibrate gel in 20% ethanol − 10% glycerol to reduce swelling, then assemble cellophane sheets and gel in a sandwich on the drying frame, and leave to dry at room temperature. Most gels dry completely overnight.
Includes 2 open frames, 2 solid back plates, 12 side clips and 50 sheets of pre-cut cellophane
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z377600Z377597Z377570
description
size 24 cm × 24 cm
description
Extra cellophane sheets, size 24 cm × 24 cm
description
Extra cellophane sheets, size 14 cm × 14 cm
description
size 14 cm × 14 cm
manufacturer/tradename
Diversified Biotech AB-110761
manufacturer/tradename
Diversified Biotech AB-110763
manufacturer/tradename
Diversified Biotech AB-110762
manufacturer/tradename
Diversified Biotech
packaging
pk of 50 sheets
packaging
pk of 50 sheets
packaging
pk of 50 sheets
packaging
pk of 50 sheets
size
24 cm × 24 cm
size
24 cm × 24 cm
size
14 cm × 14 cm
size
14 cm × 14 cm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gel drying frames
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)