Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 152,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123102
Material:
white
€ 152,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
white
technique(s)
dialysis: suitable
size
110 mm
General description
Clamping closures gently lock over dialysis tubing, providing a leakproof seal without knots. Can be used with cellulose ester, regenerated cellulose, and PVDF dialysis membranes. Made entirely of Nylon 66, closures have an operating temperature range of 0-90°C, and can be sterilized with ethylene oxide, γ-irradiation, ethanol, or formalin.
Different colors can be used to code samples. For best results, select a closure 4-10 mm wider than the flat width of the dialysis tubing.
Different colors can be used to code samples. For best results, select a closure 4-10 mm wider than the flat width of the dialysis tubing.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description white, size 110 mm | description blue, size 50 mm | description blue, size 70 mm | description black, size 50 mm |
| material white | material blue | material blue | material black |
| size 110 mm | size 50 mm | size 70 mm | size 50 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing closures
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?